Merck
AABH97CDA3DE
AA BLOCKS, INC.
Gamma-glutamylcysteine
Synonim(y):
(2S)-2-amino-5-{[(1R)-1-carboxy-2-sulfanylethyl]amino}-5-oxopentanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H14O5N2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.28
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H14N2O5S/c9-4(7(12)13)1-2-6(11)10-5(3-16)8(14)15/h4-5,16H,1-3,9H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
Inchi Key
RITKHVBHSGLULN-WHFBIAKZSA-N
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gamma-glutamylcysteine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)