Merck
AABH97CE7698
AA BLOCKS, INC.
Pirbuterol Acetate
Synonim(y):
6-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)-3-pyridinol acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H24O5N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.35
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C12H20N2O3.C2H4O2/c1-12(2,3)13-6-11(17)8-4-5-10(16)9(7-15)14-8;1-2(3)4/h4-5,11,13,15-17H,6-7H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)
Inchi Key
QSXMZJGGEWYVCN-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
N/A
Country of Origin
CN
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)