Merck
AABH97CE8FA2
AA BLOCKS, INC.
[2-(Acetyloxy)-5-nitro-1,3-phenylene]di(methylene) diacetate
Synonim(y):
2-(acetyloxy)-3-[(acetyloxy)methyl]-5-nitrobenzyl acetate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H15O8N1
Masa cząsteczkowa:
325.28
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C14H15NO8/c1-8(16)21-6-11-4-13(15(19)20)5-12(7-22-9(2)17)14(11)23-10(3)18/h4-5H,6-7H2,1-3H3
Inchi Key
OTONBRJUYFCXLE-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)