Przejdź do zawartości
Merck

AABH97CEA7B2

AA BLOCKS, INC.

1-(7-amino-5-phenyl[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pyridin-6-yl)ethanone

Synonim(y):

1-(7-amino-5-phenyl[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pyridin-6-yl)ethanone

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C13H10O2N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.25
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C13H10N4O2/c1-7(18)9-10(14)12-13(17-19-16-12)15-11(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,14H2,1H3

Inchi Key

WCVHYOVMLHUVCR-UHFFFAOYSA-N

Purity

90%

Storage temp.

N/A

Country of Origin

US

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów