Merck
AABH97D0938B
AA BLOCKS, INC.
2-(2-Benzoxazolylthio)-N-[5-(ethylthio)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]acetamide
Synonim(y):
2-(1,3-benzoxazol-2-ylsulfanyl)-N-[5-(ethylsulfanyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]acetamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H12O2N4S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.46
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C13H12N4O2S3/c1-2-20-13-17-16-11(22-13)15-10(18)7-21-12-14-8-5-3-4-6-9(8)19-12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,15,16,18)
Inchi Key
BQRGGNQCZWWTGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)