Merck
AABH97D205BD
AA BLOCKS, INC.
Fast Red Violet LB Salt
Synonim(y):
4-(benzoylamino)-5-chloro-2-methylbenzenediazonium chloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H11O1N3Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.17
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C14H10ClN3O.ClH/c1-9-7-13(11(15)8-12(9)18-16)17-14(19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-8H,1H3;1H
Inchi Key
SARKXLKWFKNUMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Storage temp.
-20C
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)