Pozwól nam pomócInchi Code
1S/C40H56O/c1-30(18-13-20-32(3)23-25-37-34(5)22-15-27-39(37,7)8)16-11-12-17-31(2)19-14-21-33(4)24-26-38-35(6)28-36(41)29-40(38,9)10/h11-14,16-21,23-26,36,41H,15,22,27-29H2,1-10H3/b12-11+,18-13+,19-14+,25-23+,26-24+,30-16+,31-17+,32-20+,33-21+/t36-/m1/s1
Inchi Key
DMASLKHVQRHNES-FKKUPVFPSA-N
Purity
98%
Storage temp.
-20C
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?