Przejdź do zawartości
Merck

AABH97D21ADE

AA BLOCKS, INC.

1-Naphthalen-1-yl-pentan-1-one

Synonim(y):

1-(1-naphthyl)-1-pentanone

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C15H16O1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.29
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C15H16O/c1-2-3-11-15(16)14-10-6-8-12-7-4-5-9-13(12)14/h4-10H,2-3,11H2,1H3

Inchi Key

UNHVTPJHHPGYQZ-UHFFFAOYSA-N

Purity

97%

Storage temp.

N/A

Country of Origin

US

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów