Merck
AABH97D2AC43
AA BLOCKS, INC.
Cyproterone
Synonim(y):
(2aR,3aS,3bS,3cS,5aS,6R,8aS,8bR)-6-acetyl-10-chloro-6-hydroxy-3b,5a-dimethyl-3,3a,3b,3c,4,5,5a,6,7,8,8a,8b-dodecahydrocyclopenta[a]cyclopropa[g]phenanthren-2(2aH)-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C22H27O3Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.91
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C22H27ClO3/c1-11(24)22(26)7-5-14-12-9-18(23)17-10-19(25)13-8-16(13)21(17,3)15(12)4-6-20(14,22)2/h9-10,12-16,26H,4-8H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15-,16-,20-,21-,22-/m0/s1
Inchi Key
DUSHUSLJJMDGTE-ZJPMUUANSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Storage temp.
2~8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyproterone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)