Merck
AABH97D2B317
AA BLOCKS, INC.
Rocaglaol
Synonim(y):
(1R,3S,3aR,8bS)-6,8-dimethoxy-3a-(4-methoxyphenyl)-3-phenyl-1,2,3,3a-tetrahydro-8bH-cyclopenta[b][1]benzofuran-1,8b-diol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C26H26O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.49
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C26H26O6/c1-29-18-11-9-17(10-12-18)26-20(16-7-5-4-6-8-16)15-23(27)25(26,28)24-21(31-3)13-19(30-2)14-22(24)32-26/h4-14,20,23,27-28H,15H2,1-3H3/t20-,23+,25+,26-/m0/s1
Inchi Key
RRVZOJQBRVGMMK-HCBGRYSISA-N
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)