Przejdź do zawartości
Merck

AABH97D2B47C

AA BLOCKS, INC.

4-Desmethoxypropoxyl-4-methoxy Rabeprazole

Synonim(y):

2-{[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl}-1H-benzimidazole

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C15H15O2N3S1
Masa cząsteczkowa:
301.37
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C15H15N3O2S/c1-10-13(16-8-7-14(10)20-2)9-21(19)15-17-11-5-3-4-6-12(11)18-15/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,17,18)

Inchi Key

ITARWNDPMUQOCB-UHFFFAOYSA-N

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów