Merck
AABH97D2B54A
AA BLOCKS, INC.
Pirbuterol Dihydrochloride
Synonim(y):
6-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)-3-pyridinol dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H22O3N2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.22
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C12H20N2O3.2ClH/c1-12(2,3)13-6-11(17)8-4-5-10(16)9(7-15)14-8;;/h4-5,11,13,15-17H,6-7H2,1-3H3;2*1H
Inchi Key
XIDFCZTVVCWBGN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Storage temp.
-20C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)