Merck
AABH97D2BAB4
AA BLOCKS, INC.
Pristane
Synonim(y):
2,6,10,14-tetramethylpentadecane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C19H40
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.53
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C19H40/c1-16(2)10-7-12-18(5)14-9-15-19(6)13-8-11-17(3)4/h16-19H,7-15H2,1-6H3
Inchi Key
XOJVVFBFDXDTEG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
2-8C
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pristane
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)