Merck
AABH97D2CEB5
AA BLOCKS, INC.
butyl 2-aminobenzoate
Synonim(y):
butyl 2-aminobenzoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H15O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.25
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-14-11(13)9-6-4-5-7-10(9)12/h4-7H,2-3,8,12H2,1H3
Inchi Key
HUIYGGQINIVDNW-UHFFFAOYSA-N
Purity
98100%
Storage temp.
RT
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)