Merck
AABH97D2DC3A
AA BLOCKS, INC.
1,1-Dichloropropene
Synonim(y):
1,1-dichloro-1-propene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C3H4Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.97
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Purity
97%
Storage temp.
2~8C
Country of Origin
US
Inchi Code
1S/C3H4Cl2/c1-2-3(4)5/h2H,1H3
Inchi Key
ZAIDIVBQUMFXEC-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)