Merck
AABH97D2E3AB
AA BLOCKS, INC.
Alexidine
Synonim(y):
N-(2-ethylhexyl)-1-[N'-(6-{N'-[N-(2-ethylhexyl)carbamimidoyl]carbamimidamido}hexyl)carbamimidamido]methanimidamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C26H56N10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
508.8
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C26H56N10/c1-5-9-15-21(7-3)19-33-25(29)35-23(27)31-17-13-11-12-14-18-32-24(28)36-26(30)34-20-22(8-4)16-10-6-2/h21-22H,5-20H2,1-4H3,(H5,27,29,31,33,35)(H5,28,30,32,34,36)
Inchi Key
LFVVNPBBFUSSHL-UHFFFAOYSA-N
Purity
99%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)