Merck
AABH97D2ECBC
AA BLOCKS, INC.
Calcium Borohydride
Synonim(y):
calcium diborohydride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H4B2Ca1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.73
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/2BH4.Ca/h2*1H4;/q2*-1;+2
Inchi Key
MOUPUCLGEWXWHJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Storage temp.
RT
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)