Merck
AABH97D2F08E
AA BLOCKS, INC.
Indoramin
Synonim(y):
N-{1-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-4-piperidinyl}benzamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C22H25O1N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.46
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C22H25N3O/c26-22(17-6-2-1-3-7-17)24-19-11-14-25(15-12-19)13-10-18-16-23-21-9-5-4-8-20(18)21/h1-9,16,19,23H,10-15H2,(H,24,26)
Inchi Key
JXZZEXZZKAWDSP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)