Merck
AABH97D2F2D2
AA BLOCKS, INC.
Tws119
Synonim(y):
3-{[6-(3-aminophenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]oxy}phenol bis(trifluoroacetate)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C22H16O6N4F6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
546.38
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C18H14N4O2.2C2HF3O2/c19-12-4-1-3-11(7-12)16-9-15-17(22-16)20-10-21-18(15)24-14-6-2-5-13(23)8-14;2*3-2(4,5)1(6)7/h1-10,23H,19H2,(H,20,21,22);2*(H,6,7)
Inchi Key
XJEFPMFFWJTJSL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)