Merck
AABH97D365EA
AA BLOCKS, INC.
N1,N2-Bis(phenylmethyl)-1,2-benzenedicarboxamide
Synonim(y):
N~1~,N~2~-dibenzylphthalamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C22H20O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.41
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C22H20N2O2/c25-21(23-15-17-9-3-1-4-10-17)19-13-7-8-14-20(19)22(26)24-16-18-11-5-2-6-12-18/h1-14H,15-16H2,(H,23,25)(H,24,26)
Inchi Key
STGVIVVZSAQRGJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)