Merck
AABH97D370BD
AA BLOCKS, INC.
Boc-5-Amino-2-methoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Synonim(y):
tert-butyl 6-methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-pyridinylcarbamate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C17H27O5N2B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Storage temp.
2~8C
Inchi Code
1S/C17H27BN2O5/c1-15(2,3)23-14(21)20-11-9-12(13(22-8)19-10-11)18-24-16(4,5)17(6,7)25-18/h9-10H,1-8H3,(H,20,21)
Inchi Key
YXKLQBQOGNKZGB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)