Merck
AABH97D3C49D
AA BLOCKS, INC.
(R)-O-Desmethyl Naproxen
Synonim(y):
(2R)-2-(6-hydroxy-2-naphthyl)propanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.24
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C13H12O3/c1-8(13(15)16)9-2-3-11-7-12(14)5-4-10(11)6-9/h2-8,14H,1H3,(H,15,16)/t8-/m1/s1
Inchi Key
XWJUDDGELKXYNO-MRVPVSSYSA-N
Country of Origin
US
Storage temp.
N/A
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)