Merck
AABH97D3CBBC
AA BLOCKS, INC.
Ethidium monoazide (bromide)
Synonim(y):
3-amino-8-azido-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C21H18N5Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
420.31
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C21H17N5.BrH/c1-2-26-20-12-15(22)8-10-18(20)17-11-9-16(24-25-23)13-19(17)21(26)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,22H,2H2,1H3;1H
Inchi Key
GHUXAYLZEGLXDA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)