Przejdź do zawartości
Merck

AABH97D3CC10

AA BLOCKS, INC.

Saccharose acetate isobutyrate

Synonim(y):

6-O-acetyl-1,3,4-tri-O-isobutyryl-beta-D-arabino-hex-2-ulofuranosyl 6-O-acetyl-2,3,4-tri-O-isobutyryl-alpha-D-glucopyranoside

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C40H62O19
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
846.92
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C40H62O19/c1-18(2)33(43)51-17-40(32(57-38(48)23(11)12)29(54-35(45)20(5)6)27(58-40)16-50-25(14)42)59-39-31(56-37(47)22(9)10)30(55-36(46)21(7)8)28(53-34(44)19(3)4)26(52-39)15-49-24(13)41/h18-23,26-32,39H,15-17H2,1-14H3/t26-,27-,28-,29-,30+,31-,32+,39-,40+/m1/s1

Inchi Key

ZNEBZIJCDDCNRC-SWTLDUCYSA-N

Purity

90%

Storage temp.

2-8C

Country of Origin

CN

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów