Merck
AABH97D3CD1B
AA BLOCKS, INC.
2-Ethylpiperidine-2-carboxylic acid
Synonim(y):
2-ethyl-2-piperidinecarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H15O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.21
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-2-8(7(10)11)5-3-4-6-9-8/h9H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
HXDSPBCJEQJDSB-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)