Merck
AABH97D3DB0E
AA BLOCKS, INC.
4-hydroxy Omeprazole sulfide
Synonim(y):
2-(((6-methoxy-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)thio)methyl)-3,5-dimethylpyridin-4-ol
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C16H17N3O2S/c1-9-7-17-14(10(2)15(9)20)8-22-16-18-12-5-4-11(21-3)6-13(12)19-16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)
Inchi Key
LVUFHVGKGMRSQW-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)