Przejdź do zawartości
AABH97D3F1BF
AA BLOCKS, INC.
(2,6-Bromobenzyl)-diethylamine
Synonim(y):
N-(2,6-dibromobenzyl)-N-ethylethanamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H15N1Br2
Masa cząsteczkowa:
321.05
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C11H15Br2N/c1-3-14(4-2)8-9-10(12)6-5-7-11(9)13/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3
Inchi Key
FWVHWQPIIWQKID-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)