Przejdź do zawartości
Merck

AABH97D3FEC7

AA BLOCKS, INC.

1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)-1-propanol

Synonim(y):

1-(4-chloro-3-fluorophenyl)-1-propanol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H10O1Cl1F1
Masa cząsteczkowa:
188.63
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C9H10ClFO/c1-2-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5,9,12H,2H2,1H3

Inchi Key

ZBXJMNMUMLYSLN-UHFFFAOYSA-N

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów