Merck
AABH99A42A5E
AA BLOCKS, INC.
Ferroin Sulfate (0.025M aq solution) (Technical Grade)
Synonim(y):
iron(2+) sulfate compound with [1,10]phenanthroline (1:3)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C36H24O4N6S1Fe1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
692.54
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/3C12H8N2.Fe.H2O4S/c3*1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;1-5(2,3)4/h3*1-8H;;(H2,1,2,3,4)/q;;;+2;/p-2
Inchi Key
CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
Storage temp.
RT
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)