Merck
AABH99A42D1A
AA BLOCKS, INC.
2,6-Octadien-1-ol,3,7-dimethyl-, 1-(dihydrogen phosphate), (2E)-
Synonim(y):
(E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl phosphonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H19O3P/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-13-14(11)12/h5,7,14H,4,6,8H2,1-3H3,(H,11,12)/p-1/b10-7+
Inchi Key
KMVHUYNPESFWSO-JXMROGBWSA-M
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
CN
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)