Merck
AABH99A431FF
AA BLOCKS, INC.
Cyclopentane
Synonim(y):
cyclopentane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.13
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
Inchi Key
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
RT
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclopentane
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)