Przejdź do zawartości
Merck

AABH99A43A3D

AA BLOCKS, INC.

Ethyl 2-isothiocyanato-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate

Synonim(y):

ethyl 2-isothiocyanato-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H13O2N1S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.37
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C12H13NO2S2/c1-2-15-12(14)10-8-5-3-4-6-9(8)17-11(10)13-7-16/h2-6H2,1H3

Inchi Key

UGKJYSQOLXXTJG-UHFFFAOYSA-N

Purity

95%

Country of Origin

US

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów