Merck
AABH99A44F2F
AA BLOCKS, INC.
Loxapine-d8 Hydrochloride
Synonim(y):
2-chloro-11-(4-methylpiperazin-1-yl-2,2,3,3,5,5,6,6-d8)dibenzo[b,f][1,4]oxazepine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C18H19O1N3Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.32
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C18H18ClN3O.ClH/c1-21-8-10-22(11-9-21)18-14-12-13(19)6-7-16(14)23-17-5-3-2-4-15(17)20-18;/h2-7,12H,8-11H2,1H3;1H/i8D2,9D2,10D2,11D2;
Inchi Key
JSXBVMKACNEMKY-KTSBLNPMSA-N
Country of Origin
US
Storage temp.
-20C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)