Merck
AABH99A455FC
AA BLOCKS, INC.
Olinone
Synonim(y):
N-(4-(1-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-5H-pyrido[4,3-b]indol-5-yl)butyl)acetamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C17H21O2N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.37
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C17H21N3O2/c1-12(21)18-9-4-5-11-20-14-7-3-2-6-13(14)16-15(20)8-10-19-17(16)22/h2-3,6-7H,4-5,8-11H2,1H3,(H,18,21)(H,19,22)
Inchi Key
RYVLOOXFFIFQEN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)