Merck
AABH99A45A8D
AA BLOCKS, INC.
Calcium 2-hydroxypropanoate xhydrate
Synonim(y):
calcium 2-hydroxypropanoate hydrate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H12O7Ca1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.24
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Storage temp.
N/A
Inchi Code
1S/2C3H6O3.Ca.H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;1H2/q;;+2;/p-2
Inchi Key
MDAVASCOAJMZHZ-UHFFFAOYSA-L
Purity
85%
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)