Merck
AABH99A45F92
AA BLOCKS, INC.
1,1,1,3,3-pentachloropropane
Synonim(y):
1,1,1,3,3-pentachloropropane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C3H3Cl5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.32
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C3H3Cl5/c4-2(5)1-3(6,7)8/h2H,1H2
Inchi Key
VVWFZKBKXPXGBH-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)