Merck
AABH99A46DBB
AA BLOCKS, INC.
Ceftazidime dihydrochloride
Synonim(y):
(6R,7R)-7-((E)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(2-carboxypropan-2-yloxyimino)acetamido)-8-oxo-3-(pyridinium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate dihydrochloride
Pozwól nam pomóc
Storage temp.
2~8C
Inchi Code
1S/C22H22N6O7S2.2ClH/c1-22(2,20(33)34)35-26-13(12-10-37-21(23)24-12)16(29)25-14-17(30)28-15(19(31)32)11(9-36-18(14)28)8-27-6-4-3-5-7-27;;/h3-7,10,14,18H,8-9H2,1-2H3,(H4-,23,24,25,29,31,32,33,34);2*1H/b26-13+;;/t14-,18-;;/m1../s1
Inchi Key
JLZLIGALAZXURA-YSPNNJRLSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)