Merck
AABH99A475BE
AA BLOCKS, INC.
2,5-Dichloro Miconazole Nitrate
Synonim(y):
1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,5-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]imidazole; nitric acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C18H15O4N3Cl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
479.15
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C18H14Cl4N2O.HNO3/c19-13-2-4-16(21)12(7-13)10-25-18(9-24-6-5-23-11-24)15-3-1-14(20)8-17(15)22;2-1(3)4/h1-8,11,18H,9-10H2;(H,2,3,4)
Inchi Key
FRLSOOILEKZTFN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)