Przejdź do zawartości
Merck

AABH99A482E5

AA BLOCKS, INC.

2-amino-5-(benzylthiomethyl) thiadiazole

Synonim(y):

5-[(benzylsulfanyl)methyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H11N3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.35
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C10H11N3S2/c11-10-13-12-9(15-10)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H2,11,13)

Inchi Key

JCGQNFWTTJESBB-UHFFFAOYSA-N

Country of Origin

US

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów