Merck
AABH99A488FD
AA BLOCKS, INC.
Tebuthiuron
Synonim(y):
N-(5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-N,N'-dimethylurea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H16O1N4S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.32
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H16N4OS/c1-9(2,3)6-11-12-8(15-6)13(5)7(14)10-4/h1-5H3,(H,10,14)
Inchi Key
HBPDKDSFLXWOAE-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)