Przejdź do zawartości
Merck

AABH99A4AF2F

AA BLOCKS, INC.

Hydroxy Lenalidomide

Synonim(y):

3-(4-amino-5-hydroxy-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C13H13O4N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.26
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C13H13N3O4/c14-11-7-5-16(8-2-4-10(18)15-12(8)19)13(20)6(7)1-3-9(11)17/h1,3,8,17H,2,4-5,14H2,(H,15,18,19)

Inchi Key

XHIRLGUOUTXTHY-UHFFFAOYSA-N

Purity

90%

Storage temp.

N/A

Country of Origin

US

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów