Przejdź do zawartości
Merck

AABH99B52C09

AA BLOCKS, INC.

2-TOLUIDINE-D7

Synonim(y):

o-toluidine d_7_

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H9N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.2
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D

Inchi Key

RNVCVTLRINQCPJ-AAYPNNLASA-N

Purity

98%98%

Country of Origin

US

Storage temp.

2~8C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów