Merck
AABH9A2196A2
AA BLOCKS, INC.
(R)-(+)-1-Benzyl-2,2-diphenylethylaMine
Synonim(y):
1,1,3-triphenyl-2-propanamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C21H21N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.4
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C21H21N/c22-20(16-17-10-4-1-5-11-17)21(18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20-21H,16,22H2
Inchi Key
HPRWGZYKYRRJNU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Storage temp.
N/A
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)