Merck
AABH9A22ED2E
AA BLOCKS, INC.
BAY-204
Synonim(y):
(S)-4,4-difluoro-2-(4-fluorophenyl)-N-(4-(5-methyl-4-oxo-3-(phenylamino)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-2-yl)pyridin-2-yl)butanimidic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C29H26O2N5F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
533.55
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C29H26F3N5O2/c1-37-14-12-22-25(29(37)39)27(34-20-5-3-2-4-6-20)26(35-22)18-11-13-33-24(15-18)36-28(38)21(16-23(31)32)17-7-9-19(30)10-8-17/h2-11,13,15,21,23,34-35H,12,14,16H2,1H3,(H,33,36,38)/t21-/m0/s1
Inchi Key
IKATWWUGCJFQJV-NRFANRHFSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Storage temp.
N/A
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BAY-204
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)