Merck
AABH9A95751E
AA BLOCKS, INC.
FERROUS SULFATE
Synonim(y):
iron(2+) sulfate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O4S1Fe1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.91
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/Fe.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Inchi Key
BAUYGSIQEAFULO-UHFFFAOYSA-L
Purity
98%
Country of Origin
CN
Storage temp.
2~8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under FERROUS SULFATE
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)