Merck
AABH9A959BF1
AA BLOCKS, INC.
Ceftobiprole medocaril (sodium)
Synonim(y):
sodium (6R,7R)-7-(2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-nitrosoacetamido)-3-((E)-((R)-1'-(((5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methoxy)carbonyl)-2-oxo-[1,3'-bipyrrolidin]-3-ylidene)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C26H26N8O11S2.Na/c1-10-14(45-26(41)44-10)8-43-25(40)32-4-3-13(7-32)33-5-2-11(20(33)36)6-12-9-46-22-16(21(37)34(22)17(12)23(38)39)28-19(35)15(30-42)18-29-24(27)47-31-18;/h6,13,15-16,22H,2-5,7-9H2,1H3,(H,28,35)(H,38,39)(H2,27,29,31);/q;+1/p-1/b11-6+;/t13-,15?,16-,22-;/m1./s1
Inchi Key
VFKFWIVZIDIUQB-CGFGAHCDSA-M
Purity
98%
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)