Merck
AABH9A95BB9B
AA BLOCKS, INC.
GLX481304
Synonim(y):
N~2~-(3,4-dimethylphenyl)-6-{[4-(3-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]methyl}-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C23H29O1N7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
419.53
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C23H29N7O/c1-16-7-8-18(13-17(16)2)25-23-27-21(26-22(24)28-23)15-29-9-11-30(12-10-29)19-5-4-6-20(14-19)31-3/h4-8,13-14H,9-12,15H2,1-3H3,(H3,24,25,26,27,28)
Inchi Key
STKSULQULJWEMU-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Storage temp.
N/A
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)