Przejdź do zawartości
Merck

AABH9A95C679

AA BLOCKS, INC.

1-carbamimidamido-N-[2-(2-methylphenyl)ethyl]methanimidamide hydrochloride

Synonim(y):

1-carbamimidamido-N-[2-(2-methylphenyl)ethyl]methanimidamide hydrochloride

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H18N5Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.75
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/C11H17N5.ClH/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-7-15-11(14)16-10(12)13;/h2-5H,6-7H2,1H3,(H6,12,13,14,15,16);1H

Inchi Key

HUMHPPQJBIWIPM-UHFFFAOYSA-N

Purity

98%

Country of Origin

US

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów