Merck
AABH9A95E2AF
AA BLOCKS, INC.
DDO-2728
Synonim(y):
4-(trifluoromethyl)benzyl 4-(6-(2,6-dihydroxy-3-nitrobenzoyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)benzoate
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C28H17F3N4O7/c29-28(30,31)19-7-1-15(2-8-19)14-42-27(39)17-5-3-16(4-6-17)20-11-23-32-12-18(13-34(23)33-20)25(37)24-22(36)10-9-21(26(24)38)35(40)41/h1-13,36,38H,14H2
Inchi Key
VIQXHWIGOQADLR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Storage temp.
N/A
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)