Merck
AABH9BD891D2
AA BLOCKS, INC.
H-Thr-Thr-Tyr-Ala-Asp-Phe-Ile-Ala-Ser-Gly-Arg-Thr-Gly-Arg-Arg-Asn-Ala-Ile-NH2
Synonim(y):
(3S,6S,9S,12S,15S,21S,24S,30S,33S,36S,39S,42S,43S)-36-(2-amino-2-oxoethyl)-3-((2S)-2-(2-((2S,3R)-2-((2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanamido)-3-hydroxybutanamido)-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido)propanamido)-6-benzyl-9-((S)-sec-butyl)-42-carbamoyl-21,30,33-tris(3-guanidinopropyl)-24-((R)-1-hydroxyethyl)-15-(hydroxymethyl)-12,39,43-trimethyl-4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40-tridecaoxo-5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41-tridecaazapentatetracontanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C84H137O26N29
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1969.19
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Storage temp.
N/A
Inchi Code
1S/C84H137N29O26/c1-11-38(3)62(66(87)124)110-69(127)42(7)100-75(133)54(33-57(85)119)107-72(130)51(23-18-30-96-84(92)93)104-71(129)49(21-16-28-94-82(88)89)102-59(121)36-98-79(137)64(44(9)116)112-73(131)50(22-17-29-95-83(90)91)103-58(120)35-97-70(128)56(37-114)109-68(126)41(6)101-80(138)63(39(4)12-2)111-77(135)53(31-46-19-14-13-15-20-46)106-76(134)55(34-60(122)123)105-67(125)40(5)99-74(132)52(32-47-24-26-48(118)27-25-47)108-81(139)65(45(10)117)113-78(136)61(86)43(8)115/h13-15,19-20,24-27,38-45,49-56,61-65,114-118H,11-12,16-18,21-23,28-37,86H2,1-10H3,(H2,85,119)(H2,87,124)(H,97,128)(H,98,137)(H,99,132)(H,100,133)(H,101,138)(H,102,121)(H,103,120)(H,104,129)(H,105,125)(H,106,134)(H,107,130)(H,108,139)(H,109,126)(H,110,127)(H,111,135)(H,112,131)(H,113,136)(H,122,123)(H4,88,89,94)(H4,90,91,95)(H4,92,93,96)/t38-,39-,40-,41-,42-,43+,44+,45+,49-,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,61-,62-,63-,64-,65-/m0/s1
Inchi Key
SIKPRCIHSIITEH-HQAKDUOCSA-N
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)